Learn More
Scilabware Quickfit™ Multiple Glass Joint Adapter with Two Parallel Necks
Codice prodotto. 12425306
Click to view available options
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
29/32
N. giunto rastremato standard:
14/23
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12425306
Marca: Scilabware MA1/44
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per collegare insieme due apparecchi a tenuta ermetica. L'adattatore per giunti QuickFit™ in vetro multiplo, dotato di due colli paralleli, è la scelta ideale.
Connect two apparatus together leak-tight. The QuickFit™ multiple glass joint adapter with two parallel necks is the perfect choice.
•With two parallel necks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cone Size 29/32
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Multiple neck adapter
N. giunto rastremato standard 29/32