Learn More
Quickfit™ Pear-Shaped Glass Funnel with Glass Key and Stem with Cone
Codice prodotto. 12020083
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12020083
Marca: Quickfit D2/32
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in liquid-liquid extractions to separate (partition) the components of a mixture into two immiscible solvent phases of different densities.
  • Complies with ISO 4800 Type 2
  • Funnel stem with cone to allow easy connection to Quickfit™ flasks etc
  • Stopcock features interchangeable glass key
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 85mm
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità ISO 4800
Cone Size 19/26
Numero giunto 24/29
Quantità 1PK
Valvola di chiusura 2.5mm; Glass
Product Type Separatory Funnel