Learn More
Quickfit™ Pear-Shaped Glass Funnel with Glass Key and Stem with Cone
Codice prodotto. 12438846
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12438846
Marca: Quickfit D2/12
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use in liquid-liquid extractions to separate (partition) the components of a mixture into two immiscible solvent phases of different densities.
  • Complies with ISO 4800 Type 2
  • Funnel stem with cone to allow easy connection to Quickfit™ flasks etc
  • Stopcock features interchangeable glass key
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 50mm
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità ISO 4800
Cone Size 19/26
Numero giunto 19/26
Quantità 1PK
Valvola di chiusura 1.5mm; Glass
Product Type Separating funnel