Learn More
Quickfit™ Pig Receiver
Click to view available options
Cone Size:
14/23
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Allows up to three flasks* to be connected to a condenser outlet
- By slightly rotating the adapter a new flask is presented to the distillate
- With sidearm for connection to a vacuum supply
Specifica
Specifica
| Cone Size | 14/23 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flask |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.33in. |
| Altezza (sistema metrico) | 110mm |
| Include | Side arm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Product Type | Bend adapter |