Learn More
Quickfit™ Pressure Equalizing Funnel with Rotaflo™ Stopcock
Codice prodotto. p-8002684
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
Cone Size:
19/26
24/29
Numero giunto:
19/26
24/29
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12014453
Marca: Quickfit DE250/32
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use when liquids have to be introduced into vessels under vacuum
  • Complies with ISO 4800
  • Can also be used with Soxhlets as solvent traps to facilitate recovery at the end of an extraction
  • With GP Rotaflo™ stopcocks having chemically resistant PTFE keys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità ISO 4800
Cone Size 19/26
Da utilizzare con (applicazione) Used when liquids have to be introduced into vessels under vacuum, Soxhlets as solvent trap
Numero giunto 24/29
Quantità 1PK
Valvola di chiusura GP Rotaflo™; 3mm
Product Type Pressure-equalizing Funnel