Learn More
Premistoppa per agitatore in PTFE
Codice prodotto. 12013314
Click to view available options
Include:
Cono in PTFE
Puleggia motrice dentata integrata, cono in ottone
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12013314
Marca: Quickfit ST3/2F
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Chiusura ermetica grazie ai premistoppa per agitatore in PTFE. I premistoppa per agitatore in PTFE Quickfit™ forniscono una chiusura ermetica dell'asta per agitatore grazie alla possibilità di regolare la compressione degli O-ring in gomma e delle rondelle in feltro impregnate di lubrificante.
Create a tight seal with PTFE stirrer glands. QuickfitTM PTFE Stirrer Glands provide a seal to a stirrer shaft by the adjustable compression of rubber 'O' rings and felt washers impregnated with lubricant.
  • 'Stuffing box' glands available with either brass or PTFE cones
  • Glands ST4/2 and ST4/2F have integral drive pulleys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 35 mm Pully
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fits 6mm stirrer shaft
Include Cono in PTFE
Giunto rastremato standard 19/26
Tipo Stirrer Gland
Materiale PTFE