Learn More
Adattatore di riduzione Quickfit™
Click to view available options
Cone Size:
Cone Size: 14/23
Cone Size: 19/26
Cone Size: 24/29
Cone Size: 29/32
Cone Size: 34/35
Cone Size: 40/38
Cone Size: 45/40
Cone Size: 50/42
Cone Size: 55/44
N. giunto rastremato standard:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Descrizione
Made of borosilicate glass. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter connects large sized ground glass joints with smaller sized ones.
- Useful for the connection of dissimilar sized ground glass joints
- Small sized socket at the top, large sized cone at the bottom
Specifica
Specifica
| Cone Size | Cone Size: 24/29 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Giunti smerigliati in vetro di dimensioni diverse |
| Include | Imboccatura piccola, cono grande |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex |
| Product Type | Adattatore di riduzione |
| N. giunto rastremato standard | 19/26 |