Learn More
Adattatore di riduzione Quickfit™
Codice prodotto. 15517800
Click to view available options
Cone Size:
Cone Size: 14/23
Cone Size: 19/26
Cone Size: 24/29
Cone Size: 29/32
Cone Size: 34/35
Cone Size: 40/38
Cone Size: 45/40
Cone Size: 50/42
Cone Size: 55/44
N. giunto rastremato standard:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 15517800
Marca: Quickfit DA38
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per collegare giunti in vetro smerigliato di grandi dimensioni con giunti in vetro smerigliato di dimensioni più piccole con l'adattatore di riduzione QuickFit™
Made of borosilicate glass. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter connects large sized ground glass joints with smaller sized ones.
  • Useful for the connection of dissimilar sized ground glass joints
  • Small sized socket at the top, large sized cone at the bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cone Size Cone Size: 50/42
Da utilizzare con (apparecchiatura) Giunti smerigliati in vetro di dimensioni diverse
Include Presa piccola, cono grande
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Product Type Adattatore di riduzione
N. giunto rastremato standard 24/29