Learn More
Adattatore per tubo ad angolo retto Quickfit™
Codice prodotto. p-8003008
Click to view available options
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12098361
Marca: Quickfit MF10/1B/SC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Quickfit™ Right Angle Tubing Adapter are available in a variety of cone sizes.
  • With right angle connection for attachment of rubber hose etc
  • Detachable plastic screwthread connectors allow flexible tubing to be fitted easily and safely
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cone Size 14/23
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubatura flessibile, tubo in gomma
Include Connettore filettato in plastica staccabile
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Product Type Adattatore per tubazioni ad angolo retto