Learn More
PYREX™ Quickfit™ Steam Distillation Splash Head
Codice prodotto. p-8257008
Click to view available options
Rastremazione:
Cone: 19/26, Socket: 29/32
Cone: 29/32, Socket: 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 13437656
Marca: Quickfit SH16/29
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Distillation head with steam connection
  • A splash-head with integral stem for the introduction of steam into flasks during distillation
  • Stem is connected to steam supply via detachable screwthread
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Anti-splash with sinter
Materiale Vetro borosilicato
Tipo Splash head adapter
Da utilizzare con (applicazione) Prevents possible contamination of the condenser from 'bumping' solvents
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotary evaporators
Include Coarse, porosity 1 sinter
Quantità 1 Each
Rastremazione Cone: 29/32, Socket: 29/32
Volume (sistema metrico) 90 mL