Learn More
Adattatore filettato per cono Quickfit™
Codice prodotto. 10168138
Click to view available options
Dimensioni filo:
13
18
24
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10168138
Marca: Quickfit ST53/13
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per fissare saldamente termometri e provette su contenitori di vetro. Gli adattatori filettati QuickFit™ sono disponibili in dimensioni diverse per adattarsi a un'ampia gamma di contenitori e ingressi.
Secure thermometers and tubes to glass containers. The QuickFit™ screwthread adapter comes in a variety of sizes to fit a variety of container and inlets.
  • With screw thread joint complete with plastic cap, silicone rubber ring and PTFE washer
  • Ideal for securing thermometers, gas inlet tubes, etc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cone Size 24/29
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per il fissaggio di termometri, tubi di ingresso dei gas
Include Tappo in plastica, anello in gomma siliconica e rondella in PTFE
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Product Type Adattatore filettato conico
Dimensioni filo 13