Learn More
Adattatore filettato per cono Quickfit™
Click to view available options
Dimensioni filo:
13
18
24
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
Secure thermometers and tubes to glass containers. The QuickFit™ screwthread adapter comes in a variety of sizes to fit a variety of container and inlets.
- With screw thread joint complete with plastic cap, silicone rubber ring and PTFE washer
- Ideal for securing thermometers, gas inlet tubes, etc
Specifica
Specifica
| Cone Size | 14/23 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per il fissaggio di termometri, tubi di ingresso dei gas |
| Include | Tappo in plastica, anello in gomma siliconica e rondella in PTFE |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex |
| Product Type | Adattatore filettato conico |
| Dimensioni filo | 13 |