Learn More
Pallone con collo corto Pyrex™
In vetro borosilicato per prestazioni esenti da corrosione e resistenza allo sbalzo termico.
65.00€ - 201.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Il diametro corpo e lo spessore parete sono conformi ai requisiti ISO 1773 e ISO 4797 pertinenti |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Stile collo | Corto |
Forma del fondo | Rotondo |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12498966
|
Quickfit
FR100/4S |
100 mL | 105 mm |
102.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12020663
|
Quickfit
FR2L/4S |
2000 mL | 240 mm |
65.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12643182
|
Quickfit
FR250/4S |
250 mL | 140 mm |
120.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12439016
|
Quickfit
FR500/4S |
500 mL | 163 mm |
201.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12662002
|
Quickfit
FR50/2S |
50 mL | 90 mm |
85.45€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance and resistance to thermal shock
- Imboccatura in vetro smerigliato Quickfit™ della migliore qualità
- In vetro borosilicato per prestazioni esenti da corrosione e resistenza allo sbalzo termico
- Gamma completa di 45 palloni da 5 ml a 10000 ml
- Il diametro del corpo e lo spessore delle pareti sono conformi ai requisiti delle normative ISO 1773 e ISO 4797 pertinenti
Specifica
Il diametro corpo e lo spessore parete sono conformi ai requisiti ISO 1773 e ISO 4797 pertinenti | |
Vetro borosilicato | |
Corto | |
Rotondo |