Learn More
Adattatore presa/cono Quickfit™
Codice prodotto. 15597930
Click to view available options
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
NS 24/29
N. giunto rastremato standard:
14/23
19/26
24/29
29/32
NS 24/29
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 15597930
Marca: Quickfit MF17/3/SC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per collegare tra loro contenitori grandi e piccoli. L'attacco QuickFit™ sull'adattatore a cono include un braccio laterale per il collegamento di un tubo flessibile in gomma.
Quickfit™ Tubing Adapter with Side-arm for attachment of rubber hose
  • With sidearm for the attachment of rubber hose etc
  • Detachable plastic screwthread connector allows flexible tubing to be fitted easily and safely
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cone Size NS 24/29
Include With Side-Arm for the Attachment of Rubber Hose
Product Type Tubing Adapter
N. giunto rastremato standard NS 24/29