Learn More
SVL™ Socket/Screw Joint Adapter
Codice prodotto. 15547740
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
15
22
30
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15547740
Marca: SVL 67000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Facilitates connection between SVL™ and Quickfit™ glassware.
  • Features an SVL™ screwthread and Quickfit™ ground glass socket
  • Thread accepts SVL™ screw caps and couplings. Socket fits Quickfit™ cones
  • Manufactured from temperature and chemical resistant borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) SVL™ and Quickfit™ Glassware
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Socket/screw thread ground joint adapter
N. giunto rastremato standard 15