Learn More
Quickfit™ Spherical Ball Joints, Male
Click to view available options
Joint Size:
S13
S19
S29
S35
S41
Spessore (sistema metrico) parete:
1.5mm
2.5mm
2.8mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
Intended for use with female spherical cup joints FS:
- Made from Pyrex borosilicate glass
- Manufactured with an approximate shank length of 100mm
Tekniske data
Tekniske data
| Quantità | 10Pack |
| Tipo | Male Spherical Joint |
| Joint Size | S19 |
| Spessore (sistema metrico) parete | 1.5mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion