Learn More
Quickfit™ Spherical Ball Joints, Male
Codice prodotto. 15567940
Click to view available options
Joint Size:
S13
S19
S29
S35
S41
Spessore (sistema metrico) parete:
1.5mm
2.5mm
2.8mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 15567940
Marca: Quickfit MS41UB
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Intended for use with female spherical cup joints FS:
  • Made from Pyrex borosilicate glass
  • Manufactured with an approximate shank length of 100mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1/Pk.
Descrizione articolo Shank OD: 28mm
Tipo Spherical Ball Joint
Joint Size S41
Nessun giunto rastremato standard Bore: 27mm
Spessore (sistema metrico) parete 2.8mm