Learn More
Tappo cavo in vetro borosilicato con testa piatta e rastremazione standard Quickfit™
Codice prodotto. p-8002689
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
7/16
Standard; 10/19
Standard; 12/21
Standard; 14/23
Standard; 19/26
Standard; 24/29
Standard; 29/32
Standard; 34/35
Standard; 45/40
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 12558855
Marca: Quickfit SB10
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utilizzare questo tappo in vetro con vetreria con manicotti Quickfit™ e altra vetreria con manicotti in vetro smerigliato standard. I tappi cavi in vetro borosilicato con testa piatta e rastremazione standard Azlon™ sono leggeri, duraturi e facili da impugnare.
Use this glass stopper with Quickfit™ jointed glassware and other glassware having standard ground glass sockets. AzlonTM Standard Taper Flat Head Borosilicate Glass Hollow Stoppers are lightweight, durable and easy to grip.
  • Conforms to the standard tapers as outlined in ISO 383
  • Borosilicate glass for chemical durability and high temperature performance
  • Hollow-blown construction to reduce weight
  • Hexagonal head prevents the stopper from rolling and provides a good grip
  • Top of stopper is flat, allowing them to be stood on end and avoid contamination of the ground surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Durata chimica ed elevate prestazioni termiche
Da utilizzare con (apparecchiatura) Articoli con giunti Quickfit™ e altra vetreria con imboccatura standard in vetro smerigliato
Giunto rastremato standard Standard; 10/19
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Tappo