Learn More
Adattatore di mandata diritto Quickfit™
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
19/26
24/29
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Deliver liquids securely with glass straight receivers. QuickFit™ straight delivery adapter attaches securely to glass containers for transfer.
- Delivery receiver with straight stem
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema imperiale) | 7.08 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex |
| Product Type | Adattatore per raccolta diritto |
| N. giunto rastremato standard | 24/29 |