Learn More
Adattatore per vuoto Quickfit™
Codice prodotto. 11372095
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
110mm
140 mm
140mm
150 mm
165mm
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
29/32
N. giunto rastremato standard:
19/26
24/29
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11372095
Marca: Quickfit RA3/11/SC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per travasare liquidi in contenitori di vetro sotto vuoto. L'adattatore per recipiente di raccolta sottovuoto QuickFit™ viene fornito con un braccio laterale per facilitare il collegamento con il generatore di vuoto.
Deliver liquids between glass containers under vacuum. QuickFit™ vacuum receiver adapter comes with a side arm for easy attachement to vacuum supply.
  • Delivery stem within cone
  • With sidearm for connection to a vacuum supply
  • Easy connection to flexible tubing via detachable plastic screwthread connector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cone Size 14/23
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flexible tubing
Altezza (sistema imperiale) 4.33in.
Altezza (sistema metrico) 110mm
Include Detachable Plastic screw thread connector, delivery stem, side-arm
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Vacuum receiver angled adapter
N. giunto rastremato standard 19/26