Learn More
Adattatore per vuoto Quickfit™
Codice prodotto. p-8003021
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
110mm
140 mm
140mm
150 mm
165mm
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
29/32
N. giunto rastremato standard:
19/26
24/29
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11382095
Marca: Quickfit RA3/22/SC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per travasare liquidi in contenitori di vetro sotto vuoto. L'adattatore per recipiente di raccolta sottovuoto QuickFit™ viene fornito con un braccio laterale per facilitare il collegamento con il generatore di vuoto.
Deliver liquids between glass containers under vacuum. QuickFit™ vacuum receiver adapter comes with a side arm for easy attachement to vacuum supply.
  • Delivery stem within cone
  • With sidearm for connection to a vacuum supply
  • Easy connection to flexible tubing via detachable plastic screwthread connector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cone Size 19/26
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubatura flessibile
Altezza (sistema imperiale) 5.51in.
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Include Connettore filettato in plastica staccabile, gambo, braccio laterale
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Product Type Raccordo di raccolta angolato per vuoto
N. giunto rastremato standard 19/26