Learn More
Brady™ Etichette QuickFlag™
Codice prodotto. 17831819
Click to view available options
Dimensions (LxW):
25.40 mm (W) x 50.80 mm (H)
Dimensione della confezione:
pezzi 140
Codice prodotto. 17831819
Marca: Brady™ 170965
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Identifica rapidamente fili e cavi con l’etichetta B-483 QuickFlag™, dallo speciale design rastremato per evitare bordi disallineati. Stampa praticamente ovunque con una stampante per etichette portatile Brady.
  • Speciali: progettate (in attesa di brevetto) con lato adesivo rastremato per ottenere etichette a bandiera monofacciali per fili e cavi facili da applicare, senza bordi disallineati o adesivo esposto
  • Durevoli: realizzate in robusto poliestere resistente ad abrasioni, temperature da -40 a 120°C e solventi come carburante, olio e acqua
  • Adesive: realizzate con adesivo ultra-aggressivo a base di gomma sul lato rastremato per un uso permanente
  • Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, CSA Accepted, RoHS Compliant secondo 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised;CSA Accepted Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Rubber
Colore White
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking;Barcode labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;General identification;Inventory and inspection labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantità 140
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 248°F
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 50.80 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 2 in
Altezza (sistema metrico) 50.80 mm
Alternate Part Number M4-214-483