Learn More
Buerkle™ QuickPicker
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Polypropylene
Stainless Steel (V4A)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Insertion depth of 30 cm, diameter of 25 mm
- Made of transparent polypropylene for aggressive chemicals
- Scratchproof, sterilizable and cost-effective
- Removable tip for easy cleaning
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |