Learn More
Contec™ Panni Quiltec™ I
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16285232 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15 x 15 cm (6 x 6 pollici)
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Quantità confezione:
100/pacco (sfusi)
150/sacchetto, 6 sacchetti/confez.
200/sacchetto, 10 sacchetti/confez. (sfusi)
25/sacchetto, 40 sacchetti/confez.
50/sacchetto, 10 sacchetti/confez.
50/sacchetto, 20 sacchetti/confez.
500/confezione
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 2000
pezzi 500
pezzi 900
Codice prodotto. 16285232
Marca: Contec™ LWQS0002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la pulizia di superfici interne, attrezzi o prodotti. I panni Quiltec™ I offrono una capacità di assorbimento estremamente elevata. Questi panni resistenti in poliestere sono ideali per applicazioni in camera bianca.
  • Questi panni con bordi sigillati offrono una capacità di assorbimento estremamente elevata. Due strati di tessuto in poliestere imbottito tagliati a laser e sigillati insieme per creare tasche dove è possibile raccogliere ulteriore liquido.
  • La struttura in poliestere imbottito a due strati rende il panno durevole, con un'eccezionale capacità di assorbimento—assorbe più del doppio della capacità di un panno a strato singolo
  • Contenuto estremamente basso di particelle e fibre—ideale per la pulizia di superfici interne di strumenti di lavoro, la pulizia di prodotti o per operazioni di pulizia generiche
Order Info
Lavati e confezionati in camera bianca di Classe ISO 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni per camera bianca
Lunghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Materiale Poliestere
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Certificazione/Conformità Classe ISO 3 e 4
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Camera bianca
Quantità confezione 500/confezione
Strato 2 veli