Learn More
Contec™ Panni Quiltec™ I
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15 x 15 cm (6 x 6 pollici)
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Quantità confezione:
100/pacco (sfusi)
150/sacchetto, 6 sacchetti/confez.
200/sacchetto, 10 sacchetti/confez. (sfusi)
25/sacchetto, 40 sacchetti/confez.
50/sacchetto, 10 sacchetti/confez.
50/sacchetto, 20 sacchetti/confez.
500/confezione
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 2000
pezzi 500
pezzi 900
Descrizione
Per la pulizia di superfici interne, attrezzi o prodotti. I panni Quiltec™ I offrono una capacità di assorbimento estremamente elevata. Questi panni resistenti in poliestere sono ideali per applicazioni in camera bianca.
- Questi panni con bordi sigillati offrono una capacità di assorbimento estremamente elevata. Due strati di tessuto in poliestere imbottito tagliati a laser e sigillati insieme per creare tasche dove è possibile raccogliere ulteriore liquido.
- La struttura in poliestere imbottito a due strati rende il panno durevole, con un'eccezionale capacità di assorbimento—assorbe più del doppio della capacità di un panno a strato singolo
- Contenuto estremamente basso di particelle e fibre—ideale per la pulizia di superfici interne di strumenti di lavoro, la pulizia di prodotti o per operazioni di pulizia generiche
Order Info
Lavati e confezionati in camera bianca di Classe ISO 4.
Specifica
Specifica
| Product Type | Panni per camera bianca |
| Materiale | Poliestere |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Certificazione/Conformità | Classe ISO 3 e 4 |
| Monouso | Monouso |
| Dimensioni (L x P) | 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Camera bianca |
| Quantità confezione | 25/sacchetto, 40 sacchetti/confez. |
| Strato | 2 veli |
| Sterilità | Sterile |