Learn More
Quinaldine, 95+%
Codice prodotto. 10582911 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
Codice prodotto. 10582911
Marca: Thermo Scientific Acros 132172500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 91-63-4 | C10H9N | 143.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-63-4
Formula molecolare C10H9N
Molecular Weight (g/mol) 143.19
Numero MDL MFCD00006756
InChI Key SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinaldine, chinaldine, khinaldin, quinoline, 2-methyl, 2-methyl-quinoline, methylquinoline, 2-methylchinolin, ccris 1155, 2-methylchinoline, 2-methylchinolin czech
PubChem CID 7060
IUPAC Name 2-methylquinoline
SMILES CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Quinaldine
Nota nome 97%
Punto di fusione -2.0°C
Colore White to Yellow
Densità 1.0580g/mL
Punti di ebollizione 248.0°C
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.6070 to 1.6120
Quantità 250 mL
Beilstein 20, 387
Indice di Merck 15, 8163
Gravità specifica 1.058
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,ether and alcohol
Peso formulazione 143.19
Percent Purity 95+%
Forma fisica Crystalline Powder