Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quinaldine red, pure
Codice prodotto. p-3756505 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10200023
Marca: Thermo Scientific Chemicals undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 117-92-0 | C21H23IN2 | 430.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117-92-0
Formula molecolare C21H23IN2
Molecular Weight (g/mol) 430.33
Numero MDL MFCD00011968
InChI Key JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium iodide
PubChem CID 5702759
SMILES [I-].CC[N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Quinaldine red
Nota nome Pure
Spettro a infrarossi Authentic
IUPAC Name 2-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl}-1-ethylquinolin-1-ium iodide
Peso formulazione 430.32
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Black/Green or Blue to Gray
Quantità 5 g
Forma fisica Powder