Learn More
Quinaldoyl chloride, 95%
Codice prodotto. p-4228991 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11996501
Marca: Thermo Scientific Acros 432320010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 50342-01-3 | C10H6ClNO | 191.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50342-01-3
Formula molecolare C10H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 191.61
Numero MDL MFCD02683554
InChI Key WFVMVMAUXYOQSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinaldoyl chloride, 2-quinolinecarbonyl chloride, quinaldyl chloride 97, quinaldyl chloride, chloroformylquinoline, 2-quinolinecarbonyl chloride 9ci, quinoline-2-carboxylic acid chloride
PubChem CID 2760547
IUPAC Name quinoline-2-carbonyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Quinaldoyl chloride
Punto di fusione 94°C to 97°C
Colore Orange to Brown
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Peso formulazione 191.62
Percent Purity 95%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Quinaldoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.