Learn More
Quinine hemisulfate monohydrate, 98+%
Descrizione
Quinine hemisulfate monohydrate plays a major role in potassium channel blockers. It is also used as an antimalarial, anticholinergic, antihypertensive and a hypoglycemic agent. It inhibits mitochondrial ATP-regulated potassium channel. It is also used to study the metabolism of biocrystalized heme, hemozoin, in malarial parasites and to study the toxicity of heme (FP)-complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Quinine hemisulfate monohydrate plays a major role in potassium channel blockers. It is also used as an antimalarial, anticholinergic, antihypertensive and a hypoglycemic agent. It inhibits mitochondrial ATP-regulated potassium channel. It is also used to study the metabolism of biocrystalized heme, hemozoin, in malarial parasites and to study the toxicity of heme (FP)-complexes.
Solubility
Soluble in a mixture of chloroform and absolute alcohol (2:1).
Notes
Light sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, alkalis, ammonia, strong bases and iodine.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Quinine hemisulfate monohydrate |
| Punto di fusione | 217°C to 218°C (decomposition) |
| Odore | Odorless |
| Quantità | 10 g |
| Beilstein | 6113937 |
| Sensibilità | Light sensitive |
| Indice di Merck | 14,8061 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in a mixture of chloroform and absolute alcohol (2:1). |
| Optical Rotation | −241° (c=2 in 0.1M HCl) |
| Peso formulazione | 391.47 (373.46 Anhydrous) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Quinine hemisulfate monohydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: Quinine, sulfate (2:1), dihydrate