Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quinine sulfate dihydrate, 99+%
Codice prodotto. p-190306 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10743161
Marca: Thermo Scientific Chemicals 163710100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6119-70-6 | C40H54N4O10S | 782.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6119-70-6
Formula molecolare C40H54N4O10S
Molecular Weight (g/mol) 782.95
Numero MDL MFCD00150790
InChI Key ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
PubChem CID 134129495
IUPAC Name (R)-[(2R,4R,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;sulfuric acid;tetrahydrate
SMILES O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Quinine sulfate dihydrate
Nota nome 99+%
Punto di fusione 233°C to 235°C
Colore Beige to Brown or Yellow
Residuo della combustione 0.1 % max.
Perdita all'essiccatura 3% to 5% (105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Indice di Merck 15, 8177
Condizione di rotazione specifica −245.00 (20.00°C c=2,0.1M HCl)
Rotazione specifica -245
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/810mL (20°C). Other solubilities: 1g/120mL alcohol,slightly soluble in chloroform and ether
Peso formulazione 782.96
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Quinine sulfate dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.