Learn More
Quinoline-8-boronic acid, tech. 90%
Codice prodotto. p-7047697
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11395435
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19640.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 86-58-8 | C9H8BNO2 | 172.978 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-58-8
Formula molecolare C9H8BNO2
Molecular Weight (g/mol) 172.978
Numero MDL MFCD01114698
InChI Key KXJJSKYICDAICD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinoline-8-boronic acid, 8-quinolineboronic acid, 8-quinolinylboronic acid, 8-quinoline boronic acid, quinolin-8-yl boronic acid, 8-boronoquinoline, 8-quinolylboronic acid, boronic acid, 8-quinolinyl, unii-5qs1a25ij6, quinolin-8-yl-8-boronic acid
PubChem CID 2734380
IUPAC Name quinolin-8-ylboronic acid
SMILES B(C1=C2C(=CC=C1)C=CC=N2)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Quinoline-8-boronic acid
Punto di fusione >300°C
Quantità 250 mg
Beilstein 147522
Indice di Merck 14,8069
Peso formulazione 172.98
Percent Purity 99%