Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Motorized Leveling Laboratory Balance
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
320 g
420 g
620 g
1200 g
1500 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Enhance the user experience with new premium features.
- Offering a wide range of use in different environments and applications.
- Energy efficiency, reduced carbon footprint, and sustainability, minimizing environmental impact from the manufacturing plant to the bench.
- Real-time level
Specifica
Specifica
| Tipo di collegamento | D-sub Connector, 9-pin |
| Capacità | 620 g |
| Tipo di display | Touchscreen |
| Leggibilità | 1 mg |
| Include | Standard Balance Without Country-specific Additions |
| Livellamento | Motorized |
| Modello | Quintix Pro Balance |
| Tempo di stabilizzazione | ≤ 1.0 s |
| Tipo | Balance |
| Requisiti elettrici | 100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A |
| Vedi altri risultati |