Learn More
(R)-(-)-1,2-Propanediol, 98%
Codice prodotto. 11405037
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11405037
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21937.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4254-14-2 | C3H8O2 | 76.095 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4254-14-2
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.095
Numero MDL MFCD00066248
InChI Key DNIAPMSPPWPWGF-GSVOUGTGSA-N
Sinonimo r---1,2-propanediol, r-propane-1,2-diol, 2r-propane-1,2-diol, r-1,2-propanediol, r-propylene glycol, 2r-1,2-propanediol, r---1,2-dihydroxypropane, unii-602hn5l69h
PubChem CID 259994
ChEBI CHEBI:28972
IUPAC Name (2R)-propane-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-1,2-Propanediol
Densità 1.04
Punti di ebollizione 186°C to 188°C
Punto d'infiammabilità 107°C (224°F)
Indice di rifrazione 1.432
Quantità 1 g
Beilstein 1718872
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,7855
Optical Rotation −16.5° (Neat)
Peso formulazione 76.1
Percent Purity 98%