Learn More
(R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine, ChiPros™, 99%, ee 98+%
Codice prodotto. 11327329
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11327329
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27461.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 17061-53-9 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
(R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine play a very extensive role of making chirally optically active drugs and compounds. Also as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine play a very extensive role of making chirally optically active drugs and compounds. Also as intermediates.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Moisture Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17061-53-9
Formula molecolare C8H10ClN
Molecular Weight (g/mol) 155.625
Numero MDL MFCD06761822
InChI Key DQEYVZASLGNODG-ZCFIWIBFSA-N
Sinonimo r-1-3-chlorophenyl ethanamine, 1r-1-3-chlorophenyl ethanamine, r-1-3-chlorophenyl ethylamine, r-3-chloro-, a-methylbenzylamine, 1r-1-3-chlorophenyl ethan-1-amine, r-3-chloro-methylbenzylamine, r-+-1-3-chlorophenyl ethylamine, r-1-3-chlorophenyl ethylamine, chipros, r-alpha-methyl-3-chlorobenzenemethaneamine, benzenemethanamine,3-chloro-a-methyl-, ar
PubChem CID 2507697
IUPAC Name (1R)-1-(3-chlorophenyl)ethanamine
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)Cl)N
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine
Punti di ebollizione 112°C (13 mmHg)
Quantità 1 g
Note percentuale saggio ee ≥98%
Numero UN UN2735
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 155.63
Percent Purity 99%