Learn More
(R)-(+)-1-Phenylethylamine, 98%
Codice prodotto. 11434403
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11434403
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10967.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3886-69-9 | C8H11N | 121.183 g/mol
(R)-(+)-1-Phenylethylamine is a chiral amine used for the determination of the enantiomeric purity of acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(+)-1-Phenylethylamine is a chiral amine used for the determination of the enantiomeric purity of acids.
Solubility
Soluble in water (40 g/L).
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents, acids, acid chlorides and acid anhydrides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3886-69-9
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.183
Numero MDL MFCD00064405
InChI Key RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Sinonimo r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
PubChem CID 643189
ChEBI CHEBI:35322
IUPAC Name (1R)-1-phenylethanamine
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico (R)- (+)-1-Phenylethylamine
Punto di fusione -10°C
Densità 0.948
Punti di ebollizione 187°C
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.526
Quantità 25 g
Numero UN UN2735
Beilstein 2410916
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,6026
Informazioni di solubilità Soluble in water (40g/L).
Optical Rotation +29° (c=10 in ethanol)
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(+)-1-Phenylethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: (R)-(+)-1-Phenylethylamine