Learn More
BUCHI R-100 System
Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
No Protective coating
Safety coating
Include:
F -105, -10°C to +25°C
F-100, fix 10°C
No Recirculating Chiller
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- R-100 rotary evaporator
- Entry level Rotavapor
- Meets the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
Specifica
Specifica
| Descrizione | No Protective coating |
| Tensione | 220/240 V |
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Speed | 280 rpm |
| Temperature Range (Metric) | Ambient to 95°C |
| Include | No Recirculating Chiller |
| Tipo di assemblaggio vetreria | Cold Trap |
| Giunto rastremato standard | SJ 29/32 |