Learn More
BUCHI R-100 System
Codice prodotto. 15354906 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
No Protective coating
Safety coating
Include:
F -105, -10°C to +25°C
F-100, fix 10°C
No Recirculating Chiller
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15354906
Marca: BUCHI 11100V1111
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Entry level Rotavapor to meet the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
  • R-100 rotary evaporator
  • Entry level Rotavapor
  • Meets the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
Specifica
Descrizione Safety coating
Tensione 220/240 V
Capacità (sistema metrico) 5 L
Speed 280 rpm
Temperature Range (Metric) Ambient to 95°C
Include F-100, fix 10°C
Tipo di assemblaggio vetreria Vertical
Giunto rastremato standard SJ 29/32