Learn More
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10601325 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10601325
Marca: Thermo Scientific Acros 382860010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27911-63-3
Formula molecolare C7H9NO
Molecular Weight (g/mol) 123.15
Numero MDL MFCD04972322
InChI Key PPHIIIRFJKDTLG-ZCFIWIBFSA-N
Sinonimo r-1-pyridin-2-yl ethanol, r-2-1-hydroxyethyl pyridine, r-1-2-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-2-yl ethan-1-ol, r-alpha-methyl-2-pyridinemethanol, 1r-1-pyridin-2-ylethanol, 1r-1-pyridin-2-yl ethanol, pubchem5699, r-1-pyridin-2-yl-ethanol, 1r-1-2-pyridyl ethanol
PubChem CID 642847
IUPAC Name (1R)-1-pyridin-2-ylethanol
SMILES CC(C1=CC=CC=N1)O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5270 to 1.529
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica +24° (31°C c=1 toluene)
Rotazione specifica + 24
Peso formulazione 123.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.