Learn More
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 99+%
Codice prodotto. 10280853 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10280853
Marca: Thermo Scientific Acros 265530010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 76189-55-4 | C44H32P2 | 622.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76189-55-4
Formula molecolare C44H32P2
Molecular Weight (g/mol) 622.69
Numero MDL MFCD00010805
InChI Key MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 239.0°C to 242.0°C
Analisi elementare 99.0% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ((C6H5)2PC10H6)2
Quantità 1 g
Fieser 10,36; 11,53; 12,56; 14,38; 15,34; 16,32; 17,36
Indice di Merck 15, 1227
Condizione di rotazione specifica + 240.00 (20.00°C c=0.3,toluene)
Rotazione specifica + 240.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
IUPAC Name [1-(2-diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphane
Peso formulazione 622.67
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.