Learn More
(R)-(-)-2-Amino-3-methylbutane, ChiPros 98%, ee 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7046790
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11339105
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16330.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
(R)-(-)-2-Amino-3-methylbutane is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Solubility
Soluble in water (60g/L at 20°C).
Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Store under dry inert gas. Incompatible with oxidizing agents. Store in cool place. It is sensitive to air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34701-33-2
Formula molecolare C5H13N
Molecular Weight (g/mol) 87.166
Numero MDL MFCD01075731
InChI Key JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N
Sinonimo r---2-amino-3-methylbutane, r---3-methyl-2-butylamine, r-3-methyl-2-butylamine, r-3-methylbutan-2-amine, 2r-3-methylbutan-2-amine, unii-s9ygl88qkq, s9ygl88qkq, 2r-3-methyl-butan-2-amine, 2-butanamine, 3-methyl-, r, r-3-methyl-2-butanamine
PubChem CID 6999786
IUPAC Name (2R)-3-methylbutan-2-amine
SMILES CC(C)C(C)N
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutane
Densità 0.746
Punti di ebollizione 85°C to 87°C
Punto d'infiammabilità <21°C (69°F)
Note percentuale saggio ee 97%
Indice di rifrazione 1.406
Quantità 1 g
Numero UN UN2733
Beilstein 1718798
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water (60g/L at 20°C).
Optical Rotation −5.2° (Neat)
Peso formulazione 87.16
Percent Purity 98%