Learn More
(R)-(+)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 95%
Codice prodotto. 15424088
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15424088
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H57638.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 22795-97-7 | C7H16N2 | 128.219 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22795-97-7
Formula molecolare C7H16N2
Molecular Weight (g/mol) 128.219
Numero MDL MFCD00671482
InChI Key UNRBEYYLYRXYCG-SSDOTTSWSA-N
Sinonimo r-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, r-+-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, r-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 2r-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-, 2r, 2r-1-ethyl-2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-2-pyrrolidinyl methanamine #, pubchem11067, r-+-2-aminomethyl-n-ethylpyrrolidine
PubChem CID 854138
IUPAC Name [(2R)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methanamine
SMILES CCN1CCCC1CN
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Densità 0.929
Punti di ebollizione 50°C to 54°C
Punto d'infiammabilità 57°C (135°F)
Indice di rifrazione 1.467
Quantità 250 mg
Numero UN UN1993
Sensibilità Hygroscopic
Optical Rotation +95° (c=1 in Methanol)
Peso formulazione 128.22
Percent Purity 95%