Learn More
(R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester, 95%, (98% ee)
Codice prodotto. 10370982 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
500mg
Codice prodotto. 10370982
Marca: Thermo Scientific Acros 363055000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 130165-76-3 | C9H16O4 | 188.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 130165-76-3
Formula molecolare C9H16O4
Molecular Weight (g/mol) 188.22
Numero MDL MFCD01091032
InChI Key AJNNFMRCMKGYHA-SSDOTTSWSA-N
Sinonimo r-2-isobutylsuccinic acid-1-methyl ester, 3r-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, r-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, butanedioic acid,2-2-methylpropyl-, 1-methyl ester, 2r, r-2-isobutyl succinic acid 1-methyl ester, r-+-2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester
PubChem CID 5702633
IUPAC Name (3R)-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid
SMILES CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Nota nome 95%, (98% e.e.)
Colore Yellow
Eccesso enantiomerico 97.5% min. (GC)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 500 mg
Rotazione specifica +18° to +21° (25°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Peso formulazione 188.22
Percent Purity 95%,(98% ee)
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.