Learn More
(R)-(-)-2-Methylpiperazine, 95%
Codice prodotto. 10109841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10109841
Marca: Thermo Scientific Acros 356270050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 75336-86-6 | C5H12N2 | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75336-86-6
Formula molecolare C5H12N2
Molecular Weight (g/mol) 100.16
InChI Key JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N
Sinonimo r---2-methylpiperazine, r-2-methylpiperazine, 2r-2-methylpiperazine, r-mp, piperazine, 2-methyl-, 2r, r-2-methyl-piperazine, 2-methylpiperazine, r, unii-p4xu643r8w
PubChem CID 7330434
IUPAC Name (2R)-2-methylpiperazine
SMILES CC1CNCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-2-Methylpiperazine
Punto di fusione 86.0°C to 91.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 155.0°C to 156.0°C
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Condizione di rotazione specifica − 18.00 (20.00°C c=1,toluene)
Rotazione specifica − 18.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(-)-2-Methylpiperazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.