Learn More
(R)-(-)-2-Octanol, 99%
Codice prodotto. 11342457
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11342457
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11502.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5978-70-1 | C8H18O | 130.231 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5978-70-1
Formula molecolare C8H18O
Molecular Weight (g/mol) 130.231
Numero MDL MFCD00064284
InChI Key SJWFXCIHNDVPSH-MRVPVSSYSA-N
Sinonimo r-octan-2-ol, r---2-octanol, r-2-octanol, l-octan-2-ol, 2r-octan-2-ol, 2r-2-octanol, unii-2shb67xf6h, d-2-octanol, r---hexylmethylcarbinol, l--2-octanol
PubChem CID 80080
ChEBI CHEBI:37871
IUPAC Name (2R)-octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-2-Octanol
Densità 0.819
Punti di ebollizione 179°C to 180°C
Punto d'infiammabilità 76°C (169°F)
Odore Pleasant
Indice di rifrazione 1.426
Quantità 1 g
Beilstein 1719324
Indice di Merck 14,6752
Optical Rotation −10° (c=1 in Ethanol)
Peso formulazione 130.23
Percent Purity 99%