Learn More
(R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine, 99%, ee 99%
Codice prodotto. 11378856
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11378856
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19499.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2799-21-5 | C4H9NO | 87.122 g/mol
(R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine is used in the enantioselective addition of diethylzinc to aromatic aldehydes leading to optically active secondary alcohols. Also used to prepare-κ-opioid receptor agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine is used in the enantioselective addition of diethylzinc to aromatic aldehydes leading to optically active secondary alcohols. Also used to prepare-κ-opioid receptor agonists.
Solubility
Soluble in water and methanol.
Notes
Store under inert gas. It is sensitive to moisture. Store in a cool, dry conditions in well sealed containers. It is hygroscopic and sensitive to air. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2799-21-5
Formula molecolare C4H9NO
Molecular Weight (g/mol) 87.122
Numero MDL MFCD00145220
InChI Key JHHZLHWJQPUNKB-SCSAIBSYSA-N
Sinonimo r-3-hydroxypyrrolidine, r-pyrrolidin-3-ol, r-3-pyrrolidinol, 3r-pyrrolidin-3-ol, 3r-3-pyrrolidinol, r-hydroxypyrrolidine, r-+-3-hydroxypyrrolidine, r-hp, 3-pyrrolidinol, 3r, 3r-pyrrolidinol
PubChem CID 2759337
IUPAC Name (3R)-pyrrolidin-3-ol
SMILES C1CNCC1O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
Punto di fusione 15°C
Densità 1.048
Punti di ebollizione 108°C to 110°C (8 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Note percentuale saggio ee 99%
Indice di rifrazione 1.49
Quantità 1 g
Beilstein 5376132
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water and methanol.
Optical Rotation +6.5° (c=3.5 in Methanol)
Peso formulazione 87.12
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: (R)-3-Pyrrolidinol