Learn More
(R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine, 99+%, (99+% ee), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3593197 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10116753
Marca: Thermo Scientific Acros 393362500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 27854-88-2
Formula molecolare C7H9NO
Molecular Weight (g/mol) 123.15
Numero MDL MFCD00077865
InChI Key HVOAMIOKNARIMR-ZCFIWIBFSA-N
Sinonimo r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-+-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, r-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-4-1-hydroxyethyl pyridine, 1r-1-pyridin-4-ylethanol, r-1-pyridin-4-yl-ethanol, 1r-1-4-pyridyl ethanol
PubChem CID 11804747
IUPAC Name (1R)-1-pyridin-4-ylethanol
SMILES CC(C1=CC=NC=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 67°C to 70°C
Colore White
Eccesso enantiomerico 99.0% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Condizione di rotazione specifica +58.50° (20°C c=1,chloroform)
Rotazione specifica + 58.5
Peso formulazione 123.15
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.