Learn More
(R)-4-(2-Methyl-3,3-diphenylpropyl)morpholine ((1R,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate, TRC
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (R)-4-(2-Methyl-3,3-diphenylpropyl)morpholine ((1R,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate |
| Nomi componenti o analita | (R)-4-(2-Methyl-3,3-diphenylpropyl)morpholine ((1R,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C20H25NO . C10H16O4S |
| Sinonimo | (R)-4-(2-Methyl-3,3-diphenylpropyl)morpholine (R)-10-Camphorsulfonic Acid Salt |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | [H]C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)[C@@H](C)CN3CCOCC3.CC4(C)[C@@H]5CC[C@]4(CS(=O)(O)=O)C(C5)=O |
| Industry Type | Forensics |
| Molecular Weight (g/mol) | 527.72 |
| Quantità | 1 mg |