Learn More
(R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 99%
Codice prodotto. 10190212 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10190212
Marca: Thermo Scientific Acros 312222500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 20445-31-2 | C10H9F3O3 | 234.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chiral derivatization reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20445-31-2
Formula molecolare C10H9F3O3
Molecular Weight (g/mol) 234.17
Numero MDL MFCD00004184
InChI Key JJYKJUXBWFATTE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo +-mtpa, unii-27o5l9t1wm, r-moshers acid, +-mosher's acid, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetic acid, r-mtpa, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenyl-propionic acid
PubChem CID 2723917
IUPAC Name (2R)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
SMILES COC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Nota nome 99%(e.e.>99.5%)
Punto di fusione 46.0°C to 49.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 116.0°C to 118.0°C (1.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C(OCH3)(CF3)CO2H
Quantità 250 mg
Fieser 11,329
Indice di Merck 15,6365
Rotazione specifica + 69.00
Peso formulazione 234.17
Percent Purity 99%(e.e.>99.5%)
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid