Learn More
Tocris Bioscience™ (R)-Baclofen
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001131
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 30001131
Marca: Tocris Bioscience™ 0796/10
Selective GABAB agonist; active enantiomer of (RS)-Baclofen (Cat. No. 0417)
More active enantiomer of (RS)-Baclofen, a selective GABAB agonist.
Racemate also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69308-37-8
Formula molecolare C10H12ClNO2
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-Baclofen
Quantità 10 mg
Peso formulazione 213.66
Purezza >99%
Peso molecolare 213.66