Learn More
(R)-(+)-beta-Hydroxy-gamma-butyrolactone, 90+%, ee 99+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11349116
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11349116
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20255.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone is used in the pharmaceutical industry as a chiral building block for the statin class of cholesterol-reducing drugs. It is also used to prepare HIV inhibitors and nutritional supplement such as L-carnitine.
Solubility
Miscible with ethanol and chloroform.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58081-05-3
Formula molecolare C4H6O3
Molecular Weight (g/mol) 102.09
Numero MDL MFCD00211248
InChI Key FUDDLSHBRSNCBV-GSVOUGTGSA-N
Sinonimo r-4-hydroxydihydrofuran-2 3h-one, r-3-hydroxy-gamma-butyrolactone, 4r-4-hydroxyoxolan-2-one, r-+-beta-hydroxy-gamma-butyrolactone, 2 3h-furanone, dihydro-4-hydroxy-, 4r, pubchem6051, r-+-3-hydoxy-gama-butyro lactone, 4r-4-hydroxy-2-oxolanone, 4r-4-oxidanyloxolan-2-one, 3-hydroxybutyrolactone, 3r
PubChem CID 7060520
IUPAC Name (4R)-4-hydroxyoxolan-2-one
SMILES O[C@H]1COC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-beta-Hydroxy-gamma-butyrolactone
Densità 1.302
Punti di ebollizione 98°C to 100°C (0.3 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Note percentuale saggio ee ≥99%
Indice di rifrazione 1.4655
Quantità 1 g
Beilstein 3648447
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol and chloroform.
Optical Rotation +81° (c=2 in Methanol)
Peso formulazione 102.09
Percent Purity ≥90%